4-Bromo-5-fluoro-2-methylaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500260-5G PC500260-1G PC500260-25G
APOSPC500260-5GEA 38 EUR
APOSPC500260-5G APOSPC500260-1G APOSPC500260-25G
4-Bromo-5-fluoro-2-methylaniline
4-Bromo-5-fluoro-2-methylaniline
Formule: C₇H₇BrFN
Smeltpunt: 77…80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973753
CAS nummer: 52723-82-7