Methyl-2-amino-6-fluoro-3-nitrobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 2-amino-6-fluoro-3-nitrobenzoate
PC500279-1G PC500279-25G PC500279-5G
APOSPC500279-1GEA 33.7 EUR
APOSPC500279-1G APOSPC500279-25G APOSPC500279-5G
Methyl-2-amino-6-fluoro-3-nitrobenzoate
Methyl-2-amino-6-fluoro-3-nitrobenzoate
Formule: C₈H₇FN₂O₄
MW: 214.15 g/mol
Smeltpunt: 93…95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09839221
CAS nummer: 346691-23-4