3-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500332-1G PC500332-250MG PC500332-5G
APOSPC500332-1GEA 95 EUR
APOSPC500332-1G APOSPC500332-250MG APOSPC500332-5G
3-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
3-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
Formule: C₇H₇FN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03787364
CAS nummer: 485832-96-0