3'-Chloro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50034-1G PC50034-5G PC50034-10G
APOSPC50034-1GEA 22 EUR
APOSPC50034-1G APOSPC50034-5G APOSPC50034-10G
3'-Chloro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
3'-Chloro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formule: C₉H₆ClF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660315
CAS nummer: 886503-42-0