3'-Chloro-2'-fluoroacetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC500342-25G PC500342-5G PC500342-1G
APOSPC500342-25GEA 0 EUR
APOSPC500342-25G APOSPC500342-5G APOSPC500342-1G
3'-Chloro-2'-fluoroacetophenone 97%
3'-Chloro-2'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₆ClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00106165
CAS nummer: 161957-59-1