2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide
PC500377-1G PC500377-5G
APOSPC500377-1GEA 137 EUR
APOSPC500377-1G APOSPC500377-5G
2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene
2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene
Formule: C₇H₅BrFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09736331
CAS nummer: 82420-35-7
UN: 3261
ADR: 8,III