6-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50039-100MG PC50039-1G PC50039-250MG
APOSPC50039-100MGEA 139 EUR
APOSPC50039-100MG APOSPC50039-1G APOSPC50039-250MG
6-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 98%
6-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₇H₃ClF₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11848376
CAS nummer: 1110782-41-6