4-Bromo-2-iodo-1-(trifluoromethyl)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC500392-1G PC500392-5G
APOSPC500392-1GEA 0 EUR
APOSPC500392-1G APOSPC500392-5G
4-Bromo-2-iodo-1-(trifluoromethyl)benzene
4-Bromo-2-iodo-1-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₇H₃BrF₃I
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21603817
CAS nummer: 1256945-00-2