2-Bromo-4-fluoro-5-nitrophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5004-25G PC5004-5G PC5004-100G
APOSPC5004-25GEA 81.8 EUR
APOSPC5004-25G APOSPC5004-5G APOSPC5004-100G
2-Bromo-4-fluoro-5-nitrophenol 97%
2-Bromo-4-fluoro-5-nitrophenol
Formule: C₆H₃BrFNO₃
Smeltpunt: 126…127 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08460104
CAS nummer: 84478-87-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III