4-Bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC500419-1G PC500419-25G PC500419-5G
APOSPC500419-1GEA 22 EUR
APOSPC500419-1G APOSPC500419-25G APOSPC500419-5G
4-Bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride 99%
4-Bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂BrF₅
MW: 260.99 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631616
CAS nummer: 156243-64-0