(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC500442-1G PC500442-5G
APOSPC500442-1GEA 117 EUR
APOSPC500442-1G APOSPC500442-5G
(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
Formule: C₉H₈FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09038467
CAS nummer: 749934-29-0