1-Bromo-3-fluoro-5-iodobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500481-1G PC500481-5G
APOSPC500481-1GEA 67.3 EUR
APOSPC500481-1G APOSPC500481-5G
1-Bromo-3-fluoro-5-iodobenzene
1-Bromo-3-fluoro-5-iodobenzene
Formule: C₆H₃BrFI
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06657969
CAS nummer: 845866-85-5