Lithium hexafluorosilicate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5005-25G PC5005-5G
APOSPC5005-25GEA 234 EUR
APOSPC5005-25G APOSPC5005-5G
Lithium hexafluorosilicate 98%
Lithium hexafluorosilicate
Formule: F₆Li₂Si
MW: 155.96 g/mol
Dichtheid: 2.01 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00049473
CAS nummer: 17347-95-4
EINECS: 241-372-6
UN: 2856
ADR: 6.1 III