Methyl-2-(bromomethyl)-5-fluorobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC500512-1G PC500512-250MG PC500512-5G
APOSPC500512-1GEA 81.8 EUR
APOSPC500512-1G APOSPC500512-250MG APOSPC500512-5G
Methyl-2-(bromomethyl)-5-fluorobenzoate
Methyl-2-(bromomethyl)-5-fluorobenzoate
Formule: C₉H₈BrFO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04114323
CAS nummer: 138786-65-9
UN: 3265
ADR: 8,III