3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC500514-1G PC500514-250MG PC500514-5G
APOSPC500514-1GEA 242 EUR
APOSPC500514-1G APOSPC500514-250MG APOSPC500514-5G
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzonitrile
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzonitrile
Formule: C₈H₅BrFN
Bewaar temperatuur: Koelkast
CAS nummer: 856935-35-8
UN: 3261
ADR: 8 III