Potassium benzyltrifluoroborate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50055-5G PC50055-10G
APOSPC50055-5GEA 76 EUR
APOSPC50055-5G APOSPC50055-10G
Potassium benzyltrifluoroborate 97%
Potassium benzyltrifluoroborate
Formule: C₇H₇BF₃K
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03427261
CAS nummer: 329976-73-0