4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC500550-1G PC500550-5G PC500550-25G
APOSPC500550-1GEA 78.9 EUR
APOSPC500550-1G APOSPC500550-5G APOSPC500550-25G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₅F₄NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832246
CAS nummer: 113421-98-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III