3'-Bromo-2,2,2,2'-tetrafluoroacetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50065-1G PC50065-250MG
APOSPC50065-1GEA 584 EUR
APOSPC50065-1G APOSPC50065-250MG
3'-Bromo-2,2,2,2'-tetrafluoroacetophenone 97%
3'-Bromo-2,2,2,2'-tetrafluoroacetophenone
Formule: C₈H₃BrF₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 871353-32-1