Potassium (methoxymethyl)trifluoroborate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Potassium trifluoro(methoxymethyl)borate
PC50073-1G PC50073-5G
APOSPC50073-1GEA 26.3 EUR
APOSPC50073-1G APOSPC50073-5G
Potassium (methoxymethyl)trifluoroborate
Potassium (methoxymethyl)trifluoroborate
Formule: C₂H₅BF₃KO
MW: 151.96 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10566517
CAS nummer: 910251-11-5