3-Bromo-2,6-difluoropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500796-1G PC500796-5G
APOSPC500796-1GEA 82 EUR
APOSPC500796-1G APOSPC500796-5G
3-Bromo-2,6-difluoropyridine
3-Bromo-2,6-difluoropyridine
Formule: C₅H₂BrF₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11044274
CAS nummer: 80392-79-6