2-Chloro-5-fluoro-3-nitropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC50086-25G PC50086-5G
APOSPC50086-25GEA 246 EUR
APOSPC50086-25G APOSPC50086-5G
2-Chloro-5-fluoro-3-nitropyridine
2-Chloro-5-fluoro-3-nitropyridine
Formule: C₅H₂ClFN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659490
CAS nummer: 136888-21-6