1-Bromo-3-(2,2-difluoroethoxy)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500915-1G PC500915-250MG PC500915-100MG
APOSPC500915-1GEA 292 EUR
APOSPC500915-1G APOSPC500915-250MG APOSPC500915-100MG
1-Bromo-3-(2,2-difluoroethoxy)benzene
1-Bromo-3-(2,2-difluoroethoxy)benzene
Formule: C₈H₇BrF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11036117
CAS nummer: 958454-25-6