Lithium tetrafluoroborate, watervrij 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5010-100G PC5010-25G
APOSPC5010-100GEA 93.7 EUR
APOSPC5010-100G APOSPC5010-25G
Lithium tetrafluoroborate, watervrij 98%
Lithium tetrafluoroborate
Formule: BF₄Li
Smeltpunt: 309…311 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011087
CAS nummer: 14283-07-9
EINECS: 238-178-9
UN: 3260
ADR: 8,II