3-(Pentafluorothio)benzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC50105-1G PC50105-5G
APOSPC50105-1GEA 519 EUR
APOSPC50105-1G APOSPC50105-5G
3-(Pentafluorothio)benzyl bromide 97%
3-(Pentafluorothio)benzyl bromide
Formule: C₇H₆BrF₅S
MW: 297.08 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16652411
CAS nummer: 1056893-24-3
UN: 3265
ADR: 8 III