2'-Fluoro-3'-nitroacetophenone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501170-1G PC501170-5G PC501170-10G PC501170-25G
APOSPC501170-1GEA 90.6 EUR
APOSPC501170-1G APOSPC501170-5G APOSPC501170-10G APOSPC501170-25G
2'-Fluoro-3'-nitroacetophenone 95%
2'-Fluoro-3'-nitroacetophenone
Formule: C₈H₆FNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13194361
CAS nummer: 873697-78-0