Lithium trifluoromethanesulphonate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5012-100G PC5012-25G
APOSPC5012-100GEA 64.3 EUR
APOSPC5012-100G APOSPC5012-25G
Lithium trifluoromethanesulphonate 97%
Lithium trifluoromethanesulphonate
Formule: CF₃LiO₃S
Smeltpunt: 423 °C
Dichtheid: 1,9 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013227
CAS nummer: 33454-82-9
EINECS: 251-528-5