3-(Ethoxycarbonyl)-4-fluorophenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5013-1G PC5013-5G
APOSPC5013-1GEA 124 EUR
APOSPC5013-1G APOSPC5013-5G
3-(Ethoxycarbonyl)-4-fluorophenylboronic acid 98%
3-(Ethoxycarbonyl)-4-fluorophenylboronic acid
Formule: C₉H₁₀BFO₄
Smeltpunt: 149…152 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08061836
CAS nummer: 874219-36-0