4'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC501320-1G PC501320-5G PC501320-10G
APOSPC501320-1GEA 22 EUR
APOSPC501320-1G APOSPC501320-5G APOSPC501320-10G
4'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
4'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₆BrFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00466241
CAS nummer: 304445-49-6
UN: 3261
ADR: 8,II