2-Bromo-4-fluoro-1-(methylsulphonyl)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC501360-1G PC501360-250MG
APOSPC501360-1GEA 412 EUR
APOSPC501360-1G APOSPC501360-250MG
2-Bromo-4-fluoro-1-(methylsulphonyl)benzene
2-Bromo-4-fluoro-1-(methylsulphonyl)benzene
Formule: C₇H₆BrFO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13195736
CAS nummer: 1039744-23-4