1-Bromo-2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC501361-10G PC501361-1G PC501361-5G PC501361-25G
APOSPC501361-10GEA 579 EUR
APOSPC501361-10G APOSPC501361-1G APOSPC501361-5G APOSPC501361-25G
1-Bromo-2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
1-Bromo-2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
Formule: C₇H₆BrFO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11053812
CAS nummer: 1032825-02-7