2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501372-1G PC501372-5G
APOSPC501372-1GEA 77.5 EUR
APOSPC501372-1G APOSPC501372-5G
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formule: C₈H₇FO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11615492
CAS nummer: 142994-04-5