3'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC501401-10G PC501401-5G
APOSPC501401-10GEA 220 EUR
APOSPC501401-10G APOSPC501401-5G
3'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
3'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₉H₇F₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00461893
CAS nummer: 1736-06-7