3-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501430-1G PC501430-5G
APOSPC501430-1GEA 0 EUR
APOSPC501430-1G APOSPC501430-5G
3-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde 97%
3-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₄FNO₃
Smeltpunt: 47…49 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11111000
CAS nummer: 108159-96-2