5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC501543-1G PC501543-5G
APOSPC501543-1GEA 115 EUR
APOSPC501543-1G APOSPC501543-5G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzaldehyde
5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₆BrFO
MW: 217.0351 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04112582
CAS nummer: 497224-12-1