3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC501607-10G
PC501607-1G
PC501607-5G
PC501607-25G
APOSPC501607-10GEA
236
EUR
APOSPC501607-10G
APOSPC501607-1G
APOSPC501607-5G
APOSPC501607-25G
3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone 95%
3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone
Formule:
C₈H₆BrFO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD11847746 CAS nummer: 105515-20-6 |