Methyl-2-fluoro-4-formylbenzoate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501652-1G PC501652-5G
APOSPC501652-1GEA 33.7 EUR
APOSPC501652-1G APOSPC501652-5G
Methyl-2-fluoro-4-formylbenzoate 96%
Methyl-2-fluoro-4-formylbenzoate
Formule: C₉H₇FO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20231454
CAS nummer: 85070-58-2