2-Fluoro-3-nitroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501674-1G PC501674-250MG PC501674-5G
APOSPC501674-1GEA 114 EUR
APOSPC501674-1G APOSPC501674-250MG APOSPC501674-5G
2-Fluoro-3-nitroaniline
2-Fluoro-3-nitroaniline
Formule: C₆H₅FN₂O₂
Smeltpunt: 114…116 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11046757
CAS nummer: 21397-11-5