4-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501855-1G PC501855-25G PC501855-5G
APOSPC501855-1GEA 22 EUR
APOSPC501855-1G APOSPC501855-25G APOSPC501855-5G
4-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid
4-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrF₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00844105
CAS nummer: 28314-82-1