Methyl 5-bromo-2,3-difluorobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 5-bromo-2,3-difluorobenzoate
PC501961-1G PC501961-250MG PC501961-5G
APOSPC501961-1GEA 106 EUR
APOSPC501961-1G APOSPC501961-250MG APOSPC501961-5G
Methyl 5-bromo-2,3-difluorobenzoate
Methyl-5-bromo-2,3-difluorobenzoate
Formule: C₈H₅BrF₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12026006
CAS nummer: 1150163-69-1