Magnesium fluoride, powder
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5020-100G PC5020-25G
APOSPC5020-100GEA 303 EUR
APOSPC5020-100G APOSPC5020-25G
Magnesium fluoride, powder
Magnesium fluoride
Formule: MgF₂
MW: 62.3 g/mol
Kookpunt: 2239 °C
Smeltpunt: 1261 °C
Dichtheid: 3.148 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011108
CAS nummer: 7783-40-6
EINECS: 231-995-1
Merck Index: 12,05701