5-Fluoro-2-iodobenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50205-1G PC50205-250MG PC50205-5G
APOSPC50205-1GEA 113 EUR
APOSPC50205-1G APOSPC50205-250MG APOSPC50205-5G
5-Fluoro-2-iodobenzaldehyde 97%
5-Fluoro-2-iodobenzaldehyde
Formule: C₇H₄FIO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07782057
CAS nummer: 877264-44-3