2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50209-1G PC50209-5G PC50209-25G
APOSPC50209-1GEA 0 EUR
APOSPC50209-1G APOSPC50209-5G APOSPC50209-25G
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formule: C₆H₃F₃N₂O₂
Smeltpunt: 170…175 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09054851
CAS nummer: 306960-77-0