2,4-Dichloro-6-fluoroquinazoline 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC502106-1G PC502106-5G
APOSPC502106-1GEA 104 EUR
APOSPC502106-1G APOSPC502106-5G
2,4-Dichloro-6-fluoroquinazoline 97+%
2,4-Dichloro-6-fluoroquinazoline
Formule: C₈H₃Cl₂FN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09954884
CAS nummer: 134517-57-0