5-(Difluoromethyl)-2-fluoropyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC502322-10G PC502322-1G PC502322-250MG
APOSPC502322-10GEA 796 EUR
APOSPC502322-10G APOSPC502322-1G APOSPC502322-250MG
5-(Difluoromethyl)-2-fluoropyridine 97%
5-(Difluoromethyl)-2-fluoropyridine
Formule: C₆H₄F₃N
MW: 147.1 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22199299
CAS nummer: 1374659-41-2