6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC502384-10G PC502384-5G
APOSPC502384-10GEA 586 EUR
APOSPC502384-10G APOSPC502384-5G
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride 97%
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride
Formule: C₆H₃ClF₃NO₂S
Smeltpunt: 40…45 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10699112
CAS nummer: 959996-58-8
UN: 3261
ADR: 8,III