2-Bromo-3-(difluoromethyl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC502422-10G PC502422-1G PC502422-5G
APOSPC502422-10GEA 792 EUR
APOSPC502422-10G APOSPC502422-1G APOSPC502422-5G
2-Bromo-3-(difluoromethyl)pyridine 95%
2-Bromo-3-(difluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄BrF₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18257230
CAS nummer: 1211515-00-2