1,2,5-Trifluoro-3-nitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC502429-1G PC502429-250MG PC502429-5G
APOSPC502429-1GEA 248 EUR
APOSPC502429-1G APOSPC502429-250MG APOSPC502429-5G
1,2,5-Trifluoro-3-nitrobenzene
1,2,5-Trifluoro-3-nitrobenzene
Formule: C₆H₂F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00456804
CAS nummer: 66684-57-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III