4-Bromo-5-chloro-2-fluoroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC502456-10G PC502456-1G PC502456-5G
APOSPC502456-10GEA 659 EUR
APOSPC502456-10G APOSPC502456-1G APOSPC502456-5G
4-Bromo-5-chloro-2-fluoroaniline
4-Bromo-5-chloro-2-fluoroaniline
Formule: C₆H₄BrClFN
MW: 224.4600 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09878173
CAS nummer: 116369-24-5