Methyl-2-fluoro-4-iodobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC502581-1G PC502581-5G
APOSPC502581-1GEA 116 EUR
APOSPC502581-1G APOSPC502581-5G
Methyl-2-fluoro-4-iodobenzoate
Methyl-2-fluoro-4-iodobenzoate
Formule: C₈H₆FIO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11846098
CAS nummer: 204257-72-7