Methyl-3-fluoro-2-methoxybenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC502591-1G PC502591-5G
APOSPC502591-1GEA 110 EUR
APOSPC502591-1G APOSPC502591-5G
Methyl-3-fluoro-2-methoxybenzoate
Methyl-3-fluoro-2-methoxybenzoate
Formule: C₉H₉FO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09753133
CAS nummer: 106428-04-0